Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
0,5 oz
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Descripción
- Los frascos cuadrados ahorran espacio y son fáciles de llenar
- El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco
- El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
- La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
Material del cierre | Fenólico |
Tamaño del tapón | 20-400 mm |
Diámetro (métrico) | 26 mm |
Altura (métrico) | 62 mm |
Tipo de producto | Frasco cuadrado francés |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 18 mm |