Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap
Código de producto. p-8002042 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Cantidad:
24/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11768749 15 mL 20-400 mm 48/caja paquete de 48
11778749 30 mL 24-400 mm 48/caja 48 PCS
11788749 60 mL 28-400 mm 48/caja paquete de 48
11718759 120 mL 33-400 mm 24/caja paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11768749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for mixing, storing and sampling. Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with Black Phenolic PolyCone Cap are space-saving and easy to fill.
Clear (Flint) Glass French Square Bottles are space-saving and easy to fill. The clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical interference with bottle’s contents. The French Square bottle design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space. The wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling.
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle's contents
  • French Square bottle design allows bottle to hold maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 mL
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Clear
Material De cristal
Cantidad 48/caja
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma French Square
Altura (métrico) 62 mm
Tipo de producto French Square Bottle
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca