Learn More
BRAND™ Frascos cuentagotas transparentes con pipeta
Código de producto. p-8015760 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10213541
Marca: BRAND™ 124633
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sódico-cálcico: El tapón de la junta esmerilada intercambiable tiene una pipeta cuentagotas integrada con tapón de caucho.
  • Fabricado con vidrio de sodo-cálcico transparente
  • Incluye pipeta cuentagotas y tapón de caucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Closure Included Sí
Altura (métrico) 130 mm
Material del cierre Caucho
Diámetro (métrico) 45 mm
Tipo de tapón Tope de junta esmerilada con tapón de caucho