missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Clear Screw Caps

Código de producto. 16624992 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad unitSize
16624992 500 tapones paquete de 500
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16624992

Marca: MP Biomedicals™ 115068002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Use with empty FastPrep™ tubes. Clear Caps are screw scaps with an O-ring for use with 2 mL microfuge tubes. These caps are sold separately for those who wish to fill their own Lysing Matrix tubes for prepare samples for homogenization

Los tapones transparentes se ajustan a los tubos FastPrep™ vacíos y se utilizan en los sistemas FastPrep. Inserte la muestra en el tubo vacío, añada la cantidad correspondiente de matriz de lisis y el tampón lisis, y coloque el tapón. Procesar con el instrumento FastPrep o con otra centrífuga de alta velocidad para lisar, triturar u homogeneizar la muestra.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Clear
Volumen (métrico) 2 mL
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente (15 a 30 °C)
Cantidad 500 tapones
Tipo de producto Screw Cap

A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.