Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes sin tapones
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
- Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria
- Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 240 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 108 |
| Acabado del cuello | 24-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |