Learn More
Fisherbrand™ Matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente
Código de producto. p-8000679 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10014642 10 ml paquete de 5
10024212 50 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10014642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo experimentos en el laboratorio con matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente Fisherbrand™. Están graduados para una medición precisa.
  • Graduados
  • Tapa a presión de polietileno
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664 apartado I, BS1792
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 91 mm
N.º por caja 5/paquete
Tolerancia ±0,025 ml
Graduated Sí
Clase A
Diámetro exterior (métrico) 28 mm