Learn More
Fisherbrand™ Matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente
Código de producto. 10024212 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10024212 50 ml paquete de 5
10014642 10 ml paquete de 5
2 options
Código de producto. 10024212
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo experimentos en el laboratorio con matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente Fisherbrand™. Están graduados para una medición precisa.
  • Graduados
  • Tapa a presión de polietileno
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664 apartado I, BS1792
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 139 mm
N.º por caja Paquete de 5
Tolerancia ±0,06 ml
Graduated Sí
Clase A
Diámetro exterior (métrico) 49 mm