Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato
Código de producto. p-8002040 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Altura (métrico):
69 mm
89 mm
110mm
111 mm
139 mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0.04 ml
±0.1 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia unitSize
11566933 1000 ml 24/29 300 mm ±0,4 ml paquete de 2
11526933 100 ml 12/21 170mm ±0.1 ml paquete de 5
11586923 10 ml 10/19 89 mm ±0.04 ml paquete de 5
11576933 2000 mL 29/32 370 mm ±0,6 ml cada uno
11536933 200 ml 14/23 210mm ±0,15 ml paquete de 2
11596923 20 ml 10/19 111 mm ±0.04 ml paquete de 5
11506933 25 ml 10/19 110mm ±0.04 ml paquete de 5
11546933 250 ml 14/23 220mm ±0,15 ml paquete de 2
11556933 500 ml 19/24 260mm ± 0,25 ml paquete de 2
11516933 50 ml 12/21 139 mm ±0,06 ml paquete de 5
11576923 5 ml 10/19 69 mm ±0,025 ml paquete de 5
11 options
Código de producto. 11566933
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664.
  • Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
  • Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
  • El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 300 mm
Tolerancia ±0,4 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 24/29