Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
Marca:  Fisherbrand™ FB50155
37.66 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24166" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11546933
  • 48.65€ / paquete de 2
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Usar código promocional 24166 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664.
  • Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
  • Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
  • El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664
Transparente
Vidrio de borosilicato
±0,15 ml
A
Polietileno
250 ml
220mm
Sí
14/23
Videos
  • Fisherbrand - POTM - June ES
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand - POTM - June ES
    • Fisherbrand - POTM - June EN
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand - POTM - June EN
      SDS
      Documentos Certificados
      Promociones
      Promociones
      • Multiple Manufacturers
        Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
        Promo Code: 24135
        Expires2025-07-14 Redemption Only
        Days
        1
        Hours
        4
        Minutes
        14
        Seconds
        30
      • Fisherbrand
        Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
        Promo Code: 24166
        Expires2025-07-31
        Days
        15
        Hours
        19
        Minutes
        45
        Seconds
        29
        New Offer
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones Comprar ahora
      • Fisherbrand
        Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
        Promo Code: 24166
        Expires2025-07-31
        Days
        15
        Hours
        19
        Minutes
        45
        Seconds
        29
        New Offer
        *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
        Términos y Condiciones Comprar ahora
      Título del producto
      Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato > Capacidad: 250mL