Learn More
Plas Labs™ Cabina de desecadores acrílica transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Acrílico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos fotosensibles |
| N.º de estantes | 2 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Posición de los estantes | Ajustable en pasos de 51 mm |
| Longitud (métrico) | 310 mm |
| Altura (métrico) | 310 mm |