Learn More
Plas Labs™ Cabina de desecadores acrílica transparente
Código de producto. 11837122
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
310 mm
460 mm
610 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11837122 310 mm cada uno
11887122 460 mm cada uno
11807132 610 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11837122
Marca: Plas Labs™ 860CG/NS/EXP
Solo quedan null
Especificaciones
Color Transparente
Material Acrílico
Para utilizar con (aplicación) Para productos fotosensibles
N.º de estantes 2
N.° por paquete 1 unidad
Posición de los estantes Ajustable en pasos de 51 mm
Longitud (métrico) 310 mm
Altura (métrico) 310 mm