Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias
Código de producto. 12843672 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12843672 Transparente cada uno
12893662 Verde oscuro cada uno
12803672 Azul claro cada uno
12813672 Verde claro cada uno
12863542 Blanco 1 PCS
5 options
Código de producto. 12843672
Marca: Micronova™ CR100PC2TR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta de vinilo para salas limpias con adhesivo de caucho y separación limpia es extremadamente moldeable, lo que la hace perfecta para la codificación por colores, el marcado y el sellado de superficies curvas e irregulares.
  • Diseñada para su uso en zonas donde no es necesaria cinta ultralimpia
  • Fabricada con vinilo con adhesivo de caucho sintético que garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
  • Se une perfectamente con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar rastro de adhesivo cuando se retira
  • Une con cinta y sella superficies curvas e irregulares
  • Acabado mate sobre el que se puede escribir con rotuladores para salas limpias
  • Color: Transparentes
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en núcleo de plástico y embolsada
  • Longitud del rollo: 33 m (36 yd)
  • Envasada individualmente en bolsa de polietileno
Información de órdenes
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33 m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Tipo de adhesivo Rubber
Recubrimiento Vinilo
Color Transparente
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Vinilo, Caucho sintético
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes
Incluye 3 in. Plastic Core
Sin látex Yes
Cantidad 24/Cs.
Tamaño (imperial) 16 x 10 x 8 in.
Tamaño (métrico) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Resistencia a la tracción 13 lbs./in.
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.127 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Anchura de la cinta (imperial) 2 in.
Anchura de cinta (métrico) 12.5 cm