Descripción
La cinta de vinilo para salas limpias Micronova se puede separar limpiamente de los cartuchos de obleas y las superficies de trabajo para salas limpias, y el acabado mate permite escribir con un bolígrafo para salas limpias. Las técnicas especiales de procesamiento y envasado garantizan recuentos bajos de partículas y de iones extraíbles para aplicaciones en la sala limpia y en sus alrededores.
- Cinta de vinilo con adhesivo de caucho sintético
- Separación limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
- Ideal para unir con cinta y sellar superficies curvas e irregulares
- Acabado mate sobre el que se puede escribir con bolígrafo para salas limpias
- Especialmente procesada y envasada para la sala limpia
- Disponible en varios colores y tamaños
- Envasada individualmente en una bolsa de polietileno
- 32,91 m (36 yd) envuelta en un núcleo de plástico de 7,62 cm (3 pulg)
Información de órdenes
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33 m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Azul claro |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo, Caucho sintético |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |