Descripción
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
- Conformable vinyl tape with rubber adhesive
- Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
- Does not leave adhesive residue when removed
- Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
- Can be written on with cleanroom pen
- Processed in a controlled environment
- Wound on a plastic core and sleeve bagged
- All rolls are 36 yd. long (33 m)
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Rubber |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Morado |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias de grado industrial |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de pasillos, etiquetado, creación de lotes, proyectos de construcción y limpieza, uso industrial ligero y aplicaciones de procesamiento de alimentos |
| Mostrar más |