Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias
Código de producto. p-7203038 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Blanco
Naranja
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 36
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12893652 Azul oscuro cada uno
12803662 Verde oscuro cada uno
12823662 Verde claro cada uno
12833662 Naranja cada uno
12833542 Blanco cada uno
17371094 Blanco paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12893652 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR100PC1DB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta de vinilo para salas limpias con adhesivo de caucho y separación limpia es extremadamente moldeable, lo que la hace perfecta para la codificación por colores, el marcado y el sellado de superficies curvas e irregulares.
Procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
  • Fabricada con vinilo con adhesivo de caucho sintético que garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
  • Une con cinta y sella superficies curvas e irregulares
  • Acabado mate sobre el que se puede escribir con rotuladores para salas limpias
  • Envasada individualmente en bolsa de polietileno
Información de órdenes
Disponible en rollos de color rojo, amarillo, blanco, negro, marrón, azul oscuro, verde oscuro, azul claro, verde claro, naranja, morado y transparente de 36 yd de longitud (33 m). Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher en 1-800-772-6733 para obtener información sobre pedidos para los colores que no se muestran aquí.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Rubber
Recubrimiento Vinyl
Color Azul oscuro
Acabado Matte
Formato Roll
Material Vinilo, Caucho sintético
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm