Descripción
Procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
- Fabricada con vinilo con adhesivo de caucho sintético que garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
- Une con cinta y sella superficies curvas e irregulares
- Acabado mate sobre el que se puede escribir con rotuladores para salas limpias
- Envasada individualmente en bolsa de polietileno
Información de órdenes
Disponible en rollos de color rojo, amarillo, blanco, negro, marrón, azul oscuro, verde oscuro, azul claro, verde claro, naranja, morado y transparente de 36 yd de longitud (33 m). Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher en 1-800-772-6733 para obtener información sobre pedidos para los colores que no se muestran aquí.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Rubber |
| Recubrimiento | Vinyl |
| Color | Verde oscuro |
| Acabado | Matte |
| Formato | Roll |
| Material | Vinilo, Caucho sintético |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes |
| Mostrar más |