Learn More
Micronova™ Cleanroom Vinyl Tape, 19 mm (0.75 in.)
Código de producto. 12883672 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12883672 Azul oscuro cada uno
12893672 Verde oscuro cada uno
2 options
Código de producto. 12883672
Marca: Micronova™ CR100PC34DB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta de vinilo para salas limpias con adhesivo de caucho y separación limpia es extremadamente moldeable, lo que la hace perfecta para la codificación por colores, el marcado y el sellado de superficies curvas e irregulares.
Procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Información de órdenes
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Rubber
Color Azul oscuro
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Tipo de producto Cleanroom Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.)
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm