Learn More
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial
Código de producto. 13148635 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Azul oscuro
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
White
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
13148635 Marrón cada uno
13138635 Negro cada uno
13158635 Azul oscuro cada uno
13168635 Verde oscuro cada uno
16554522 Azul claro cada uno
13188635 Verde claro cada uno
13198635 Naranja cada uno
13108645 Morado cada uno
13128645 Transparente cada uno
16564522 White cada uno
10 options
Código de producto. 13148635
Marca: Fisherbrand™ EGVFP34BR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción limpia y de soporte para salas limpias.
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
  • Cinta de vinilo moldeable con adhesivo de goma
  • Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Perfecta para codificación por colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
  • Todos los rodillos tienen 33 m de longitud.
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Marrón
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 19,05 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm