Learn More
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial
Código de producto. 13158595 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul claro
Azul oscuro
Blanco
Morado
Naranja
Rojo
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
13158595 Blanco cada uno
13178585 Azul oscuro cada uno
13188585 Verde oscuro cada uno
13198585 Azul claro cada uno
13108595 Verde claro cada uno
13118595 Naranja cada uno
13128595 Morado cada uno
13138595 Rojo cada uno
13148595 Transparente cada uno
13168595 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 13158595
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción limpia y de soporte para salas limpias.
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
  • Diseñada para su uso en zonas donde no es necesaria cinta ultralimpia
  • Se une perfectamente con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar rastro de adhesivo cuando se retira
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en núcleo de plástico y embolsada
  • Todos los rollos tienen una longitud de 36 yd (33 m)
Información de órdenes
Colores y anchos adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información para pedidos.
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Rubber
Recubrimiento Vinyl
Color Blanco
Acabado Matte
Formato Roll
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias con superficie que permite escribir
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
Dimensions (LxW) 0.5 pulg × 36 yd
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.70 mm