Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Código de producto. 17773799 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Desechables:
No
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Desechables Tamaño unitSize
17773799 No L 200 pares
17793799 No Pequeño 200 pares
17783799 No M 200 pares
17703809 No XL 200 pares
4 missing translation for 'options'
Produktkode 17773799
missing translation for 'mfr': Purus™ CRSLL
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
  • Disponibles en estilos lavables y desechables
  • 100 % poliéster
  • Compatible con salas limpias
  • Cómodos para un uso extendido
  • Sin generación de partículas
Tekniske data
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, hospitales, así como en semiconductores y salas limpias
Material Poliéster
Tamaño L
Desechables No
Esterilidad No estéril
Cantidad de embalaje 1 par por bolsa/200 bolsas por caja
Tipo de producto Launderable Cleanroom Socks
Cleanroom Class Class 10-1000 (ISO 4-6)
Tipo de empaquetado 200 Pair/Cs
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.