Learn More
Fisherbrand™ Cinta para salas limpias de polietileno de calidad industrial EGP™
Código de producto. 13138585 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
13138585 Amarillo cada uno
13128585 Blanco cada uno
2 options
Código de producto. 13138585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseño para su uso en áreas de soporte para salas limpias, mantenimiento, y proyectos de construcción y limpieza
  • Se utiliza en áreas donde no se requiere cinta ultralimpia
  • El revestimiento de polietileno con adhesivo acrílico tiene una liberación de gases baja y buenas propiedades de separación limpia
  • Procesada en un entorno controlado, enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
  • Longitud del rollo: 33 m (36 yd)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento Polyethylene
Color Amarillo
Acabado Matte
Formato Roll
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias de grado industrial
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Marcado de pasillos, creación de lotes, codificación por colores, proyectos de construcción y limpieza, áreas de soporte para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de alimentos
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensions (LxW) 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm