Learn More
Micronova™ Rotuladores para salas limpias
BIOPHARMA
Código de producto. 13197716 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
13197716 Rojo paquete de 10
11992475 Negro paquete de 10
13187716 Azul paquete de 10
3 options
Código de producto. 13197716
Marca: Micronova™ PEN03
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos bolígrafos de punta esférica de tinta indeleble y bajo contenido de sodio cuentan con un cuerpo de polipropileno exclusivo que limita la generación de partículas y resiste limpieza con IPA, lejía y fenol. Disponible en versiones irradiadas, con tapa o de clic, y con tinta negra, azul o roja.
Tinta con bajo contenido de sodio
Los bolígrafos de punta esférica Micranova de sala limpia, con tinta baja en sodio y cuerpo con bajo nivel de partículas, están diseñados para la documentación y el etiquetado en salas limpias y entornos asépticos. Los bolígrafos irradiados con rayos gamma son adecuados para la ISO aséptica 5 y otras zonas de producción limpias.
  • Bolígrafos para salas limpias con tinta indeleble y baja en sodio
  • Diseñados para documentación y etiquetado en salas limpias
  • Cuerpo de polipropileno blanco de alta densidad
  • Resiste limpieza hasta IPA, lejía y fenol
  • Disponibles en modelo con tapa o retráctil
  • Tinta negra, azul o roja
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
Especificaciones
Material HDPE
Color Rojo
Descripción Con tapón
Longitud (imperial) 5,75 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
Tipo de producto Rotulador para salas limpias
Esterilidad No estéril
Estilo de punta Punta de punto de 0,7 mm