Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Natural Kynar™
Tienda Cole-Parmer ProductosBeskrivning
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | USP;Non-DEHP;Non-Phthalate |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -35 °C |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Tamaño de los tubos | De 1 a 5/8 in |
| Puerto de salida | Hose Barb Reducer |
| Método de esterilización | E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C |
| Forma | Straight |
| Color | Natural |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?