Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Conectores y conexiones de tubos
- Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Código de producto. 30053068 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
De 1 a 1/2 in
De 1 a 3/4 in
De 1 a 5/8 in
De 1/2 a 1/4 in
De 1/2 a 3/8 in
De 1/2 a 5/16 in.
De 1/4 a 1/16 in
De 1/4 a 1/8 in
De 1/4 a 3/16 in
De 1/4 a 3/32 in
De 1/4 a 5/32 in
De 1/8 a 1/16 in
De 1/8 a 3/32 in
De 3/16 a 1/16 in
De 3/16 a 1/8 in
De 3/16 a 3/32 in
De 3/32 a 1/16 in
De 3/4 a 1/2 in
De 3/4 a 3/8 in
De 3/8 a 1/4 in
De 3/8 a 1/8 in
De 3/8 a 5/16 in
De 3/8 a 5/32 in
De 5/16 a 1/4 in
De 5/16 a 1/8 in
De 5/16 a 3/16 in
De 5/16 a 5/32 in
De 5/32 a 1/8 in
De 5/32 a 3/32 in
De 5/8 a 1/2 in
De 5/8 a 1/4 in
De 5/8 a 3/8 in
De 5/8 a 5/16 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
| Código de producto. | Tamaño de los tubos | unitSize |
|---|---|---|
| 30053068 | De 3/8 a 5/32 in | paquete de 10 |
| 30053879 | De 5/8 a 5/16 in | paquete de 10 |
| 30053002 | De 3/16 a 3/32 in | paquete de 10 |
| 30052960 | De 1/8 a 1/16 in | paquete de 10 |
| 30053647 | De 1/2 a 3/8 in | paquete de 10 |
| 30054326 | De 5/16 a 1/4 in | paquete de 10 |
| 30053127 | De 5/8 a 1/4 in | paquete de 10 |
| 30054356 | De 1/4 a 5/32 in | paquete de 10 |
| 30053714 | De 3/8 a 1/4 in | paquete de 10 |
| 30053889 | De 5/16 a 3/16 in | paquete de 10 |
| 30053808 | De 5/8 a 3/8 in | paquete de 10 |
| 30052950 | De 1/2 a 5/16 in. | paquete de 10 |
| 30053607 | De 1 a 1/2 in | paquete de 10 |
| 30053453 | De 1/2 a 1/4 in | paquete de 10 |
| 30054370 | De 1/4 a 1/8 in | paquete de 10 |
| 30053844 | De 3/8 a 5/16 in | paquete de 10 |
| 30054192 | De 1/8 a 3/32 in | paquete de 10 |
| 30053782 | De 1 a 3/4 in | paquete de 10 |
| 30053468 | De 3/32 a 1/16 in | paquete de 10 |
| 30054125 | De 5/8 a 1/2 in | paquete de 10 |
| 30053709 | De 5/32 a 3/32 in | paquete de 10 |
| 30054132 | De 1/4 a 3/32 in | paquete de 10 |
| 30052935 | De 1/4 a 3/16 in | paquete de 10 |
| 30053301 | De 1 a 5/8 in | paquete de 10 |
| 30053431 | De 3/4 a 1/2 in | paquete de 10 |
| 30053733 | De 3/4 a 3/8 in | paquete de 10 |
| 30054112 | De 5/16 a 5/32 in | paquete de 10 |
| 30053870 | De 5/16 a 1/8 in | paquete de 10 |
| 30053146 | De 3/16 a 1/16 in | paquete de 10 |
| 30053484 | De 3/8 a 1/8 in | paquete de 10 |
| 30053023 | De 3/16 a 1/8 in | paquete de 10 |
| 30053569 | De 5/32 a 1/8 in | paquete de 10 |
| 30054262 | De 1/4 a 1/16 in | paquete de 10 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053068
Marca: Cole-Parmer 5010912
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -23°C |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk. |
| Tamaño de los tubos | De 3/8 a 5/32 in |
| Puerto de salida | Hose Barb Reducer |
| Método de esterilización | 121°C |
| Forma | Straight |
| Color | Natural |