Learn More
BCR™ Máscara facial para sala limpia
Código de producto. 17801700 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
180 x 90 mm
210 x 90 mm
Tamaño:
Mediano
Grande
Tipo de empaquetado:
Envasado a granel
Envasado individual
Fastening Type:
Diadema
Ganchos para los oídos
Tamaño de la unidad:
paquete de 1050
paquete de 1500
paquete de 1800
Código de producto. 17801700
Marca: BCR™ BM210HBPU50B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las máscaras de Berkshire proporcionan eficacia de filtración al mismo tiempo que ofrecen comodidad de uso prolongado a los operadores, y están diseñadas para proteger su sala limpia o su entorno controlado de la contaminación humana
  • El cuerpo extraancho de la máscara reduce la piel expuesta y brinda una mejor cobertura para rostros más grandes
  • Medio de filtro: El polipropileno fundido por soplado proporciona una eficacia superior de filtración de partículas y bacterias
  • La unión ultrasónica reduce la contaminación y la desgasificación
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala limpia
Color Azul claro
Fastening Type Diadema
Material Polipropileno
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Dimensiones (L x An) 210 x 90 mm
Certificaciones/conformidad ASTM F2299, ASTM F2101
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)
Para utilizar con (aplicación) Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Modelo BM210
Tipo de empaquetado Envasado a granel