Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Código de producto. 17218336 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Esterilidad unitSize
17218336 Negro Estéril paquete de 100
17655915 Negro No estéril paquete de 100
17665915 Azul No estéril paquete de 100
17633935 Azul Estéril paquete de 100
4 options
Código de producto. 17218336
Marca: Micronova™ PEN11IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cleanroom Click Pens use low sodium, indelible ink and feature a special high-density poly barrel and easy-click retractable nib.
  • Product Type: Ballpoint Pen
  • Ink Type: Low Sodium (Indelible)
  • Tip Type: Click / Retractible
  • Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
  • Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
  • Packaging: Double-Bagged
  • For Use With (Application): Cleanroom Documentation
  • For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Especificaciones
Color Negro
Color de la cubierta White
Material de recubrimiento High-Density Poly
Dimensiones (L x An) 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Cleanroom Documentation
Para utilizar con (equipo) Cleanroom Paper
Envase 10 Pens/Bag, 10 Pens/Double Bag, 100 Pens/Pk.
Tipo de producto Ballpoint Click Pen
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Ballpoint (0.7 mm)
Peso (imperial) 2.171 oz. (Pack)
Peso (métrico) 61.547 g