Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora de etiquetas BBP81 de transferencia térmica CleanLift™
Código de producto. 11522995
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
12,7 x 36,49 mm (An x Al)
19,05 × 23,79 mm (An × Al)
20,32 x 36,49 mm (An x Al)
25,4 x 36,49 mm (An x Al)
6,09 mm x 4,19 m (An x Al)
6,35 x 36,49 mm (An x Al)
8 mm x 4,19 m (An x Al)
9,52 mm x 4,19 m (An x Al)
Tamaño (imperial):
0,240 x 165 in (An x Al)
0,250 x 1,437 in (An x Al)
0,315 x 165 in (An x Al)
0,375 x 165 in (An x Al)
0,500 x 1,437 in. (W x H)
0,750 x 0,937 in (An x Al)
0,800 x 1,437 in (An x Al)
1 x 1,437 in (An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
11522995 6,35 x 36,49 mm (An x Al) 0,250 x 1,437 in (An x Al) 1 rollo
11532995 19,05 × 23,79 mm (An × Al) 0,750 x 0,937 in (An x Al) 1 rollo
11562995 6,09 mm x 4,19 m (An x Al) 0,240 x 165 in (An x Al) 1 rollo
11552995 8 mm x 4,19 m (An x Al) 0,315 x 165 in (An x Al) 1 rollo
11542995 9,52 mm x 4,19 m (An x Al) 0,375 x 165 in (An x Al) 1 rollo
11512995 25,4 x 36,49 mm (An x Al) 1 x 1,437 in (An x Al) 1 rollo
11592985 12,7 x 36,49 mm (An x Al) 0,500 x 1,437 in. (W x H) 1 rollo
11572995 20,32 x 36,49 mm (An x Al) 0,800 x 1,437 in (An x Al) 1 rollo
8 options
Código de producto. 11522995
Marca: Brady™ 062685
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas para impresora de etiquetas BBP81 de transferencia térmica Brady CleanLift están fabricadas con tela de vinilo con adhesivo de caucho reposicionable y se pueden enrollar hacia dentro o hacia fuera con el lado revestido de la cinta hacia fuera.
  • Para su uso con impresoras por transferencia térmica
  • Fabricadas con tela de vinilo B-498 con adhesivo de caucho reposicionable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognized
Descripción Series de cinta sugeridas: R4300; R4800; R6000; R6200
Tipo de adhesivo Repositionable Rubber
Recubrimiento None
Color White
Acabado Semi-gloss
Formato Roll
Material Vinyl Cloth (B-498)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Barcode labeling, Cable and wire marking, Circuit Board ID - Through hole-top, Component and equipment ID, General and industrial ID
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Repetición horizontal (métrico) 8.89 mm
Etiquetas por fila 6
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-90-498-5
N.° por paquete 5000 Label(s) / Roll
Cantidad 5000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 6.35 mm (W) x 36.50 mm (H)
Tamaño (imperial) 0,250 x 1,437 in (An x Al)
Tamaño (métrico) 6,35 x 36,49 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Repetición vertical (métrico) 39.68 mm
Dimensions (LxW) 36.50 x 6.35 mm
Longitud (imperial) 1.437 in.
Anchura (imperial) 0.25 in.
Anchura (métrico) 6.35 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 6.35 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 36.50 mm
Altura (imperial) 1.437 in.
Altura (métrico) 36.50 mm
Altura del área de impresión (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number THT-90-498-5