Learn More
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Código de producto. 11598604
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,24 in
0,318 in
0,375 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
11598604 0,24 in cada uno
11519463 0,318 in cada uno
11559463 0,375 in cada uno
3 options
Código de producto. 11598604
Marca: Brady™ 115133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para impresoras BMP71. Los marcadores de bloques de terminales Brady (B-498) están fabricados con tela de vinilo reposicionable.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL
Descripción Series de cinta sugeridas: R6200; R4300; R6000
Tipo de adhesivo Caucho, Reposicionable
Color Blanco
Acabado Semisatinado
Material Tela de vinilo (B-498)
Tipo de producto Marcadores de bloques de terminales (B-498)
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, marcado de cables y alambres, ID de placas de circuitos - Orificio pasante (superior), ID de componentes y equipos, ID general e industrial, marcadores de bloque de terminales
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,185 mm
Longitud (imperial) 300 ft
Longitud (métrico) 91,4 m
Anchura (imperial) 0,24 in
Anchura (métrico) 6,1 mm