Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ B-449
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ de Brady™ están fabricadas con polipropileno extraíble
101.14€ - 246.49€
Specifications
Descripción Series de cinta recomendadas: R6200
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
View More Specs
Products 7
Product Code Brand Tamaño (métrico) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Tamaño (métrico) Price Quantity & Availability  
11573065
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
067110
Ancho × Alto: 31.75 × 6.35 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
122.00€
101.14€ / 1 rollos
Ahorro 20.86€
17% Descuento
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Add to basket
11583065
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
067111
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
147.00€
123.05€ / 1 rollos
Ahorro 23.95€
16% Descuento
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
Add to basket
11593065
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
067112
Ancho × Alto: 76.2 × 25.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
221.00€
184.57€ / 1 rollos
Ahorro 36.43€
16% Descuento
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
Add to basket
12393750
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
067113
76,2 x 50,8 mm (An x Al)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
147.00€
123.23€ / 1 rollos
Ahorro 23.77€
16% Descuento
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
Add to basket
11563065
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
067109
Ancho × Alto: 25.4 × 12.7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
163.00€
136.10€ / 1 rollos
Ahorro 26.90€
16% Descuento
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
Add to basket
11513075
Afficher les documents
Brady™
067114
Ancho × Alto: 101.6 × 50.8 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
196.00€
164.23€ / 1 rollos
Ahorro 31.77€
16% Descuento
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11523075
Afficher les documents
Brady™
067115
Ancho × Alto: 101.6 × 76.2 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
292.00€
246.49€ / 1 rollos
Ahorro 45.51€
15% Descuento
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibles en varios tamaños
Spécification
Spécification
Series de cinta recomendadas: R6200
Blanco
Transferencia térmica
Etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial
-70 °C
-94 °F a 194 °F
0,0044 in
Ninguno
Imprimible de una sola cara
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Rectángulo
De -70 °C a +90 °C
0.112 mm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.