Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ B-449
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ de Brady™ están fabricadas con polipropileno extraíble
Marca:  Brady™ 067112
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    184.57€ / 1 rollos
    Ahorro 36.43€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Series de cinta recomendadas: R6200
Ninguno
Mate
Polipropileno (B-449)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
-70 °C
3000 etiquetas/rollo
Rectángulo
Ancho × Alto: 76.2 × 25.4 mm
De -70 °C a +90 °C
0.112 mm
25.40 x 76.20 mm
3 in
76.20 mm
25.4 mm
Acrílico, Extraíble
Blanco
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial
1
THT-18-449-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F a 194 °F
0,0044 in
28.58 mm
1 in
76.2 mm
1 in
THT-18-449-3