Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ B-449
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ de Brady™ están fabricadas con polipropileno extraíble
Marca:  Brady™ 067110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11573065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    101.14€ / 1 rollos
    Ahorro 20.86€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Series de cinta recomendadas: R6200
Ninguno
Mate
Polipropileno (B-449)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
2
THT-13-449-10
10,000/Pk.
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
-94 °F a 194 °F
0,0044 in
9.53 mm
0,25 in
31.75 mm
0,25 in
THT-13-449-10
Acrílico, Extraíble
Blanco
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial
33.02 mm
-70 °C
10000 etiquetas/rollo
Rectángulo
Ancho × Alto: 31.75 × 6.35 mm
De -70 °C a +90 °C
0.112 mm
6.35 x 31.75 mm
1,25 in
31.75 mm
6.35 mm