Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ B-449
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ de Brady™ están fabricadas con polipropileno extraíble
Marca: Brady™ 067115
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
| Series de cinta recomendadas: R6200 | |
| Ninguno | |
| Mate | |
| Polipropileno (B-449) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500 | |
| -70 °C | |
| 1000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| Ancho × Alto: 101.6 × 76.2 mm | |
| De -70 °C a +90 °C | |
| 0.112 mm | |
| 76.2 x 101.60 mm | |
| 4 in | |
| 101.60 mm | |
| 76.2 mm |
| Acrílico, Extraíble | |
| Blanco | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| Etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial | |
| 1 | |
| THT-76-449-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 101.60 mm (W) x 76.20 mm (H) | |
| -94 °F a 194 °F | |
| 0,0044 in | |
| 79.37 mm | |
| 3 in | |
| 101.60 mm | |
| 3 in | |
| THT-76-449-1 |