Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ B-449
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ de Brady™ están fabricadas con polipropileno extraíble
Marca: Brady™ 067109
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
| Series de cinta recomendadas: R6200 | |
| Ninguno | |
| Mate | |
| Polipropileno (B-449) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500 | |
| 3 | |
| THT-5-449-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F a 194 °F | |
| 0,0044 in | |
| 15.24 mm | |
| 0,5 in | |
| 25.4 mm | |
| 0,5 in | |
| THT-5-449-10 |
| Acrílico, Extraíble | |
| Blanco | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| Etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial | |
| 27.31 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| Ancho × Alto: 25.4 × 12.7 mm | |
| De -70 °C a +90 °C | |
| 0.112 mm | |
| 12.70 x 25.40 mm | |
| 1 in | |
| 25.40 mm | |
| 12.7 mm |