Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ B-449
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie CleanLift™ de Brady™ están fabricadas con polipropileno extraíble
Marca:  Brady™ 067111
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11583065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    123.05€ / 1 rollos
    Ahorro 23.95€
    16% Descuento
En stock
Descripción
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Series de cinta recomendadas: R6200
Ninguno
Mate
Polipropileno (B-449)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
-70 °C
3000 etiquetas/rollo
Rectángulo
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
De -70 °C a +90 °C
0,112 mm
25,40 x 50,80 mm
2 in
50.80 mm
25,4 mm
Acrílico, Extraíble
Blanco
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Etiquetado de códigos de barras, identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial
1
THT-17-449-3
3000/Paq.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F a 194 °F
0,0044 in
28,58 mm
1 in
50,8 mm
1 in
THT-17-449-3