Description
- Tecnología patentada de unión
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
- Fabricados en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
- Reciclable Excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóner
Compliance
Apto para su uso en entornos ISO de 4 a 6 (de Clase 10 a Clase 1000)
Specifications
Specifications
| Material | Polietileno |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 11.7 in. |
| Longitud de página (imperial) | 8.3 in. |
| Color | Azul |
| Color de la cubierta | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000 |
| Formato de página | Sin agujeros |
| Show More |