Descripción
Para escribir en entornos de salas limpias
- Envasadas y procesadas en sala limpia
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
- Tecnología patentada de unión sin rellenos orgánicos
- Reciclable
- Espaciado mediano entre renglones
- Sin amidas ni silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Con renglones | Rejilla |
| Color | Blanco |
| Material de recubrimiento | Poli |
| Dimensiones (L x An) | 148 x 105 mm |
| Anchura (métrico) | 105 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Aptas para su uso con el estándar ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para escribir en entornos de salas limpias |
| Tipo de producto | Cuaderno para salas limpias |
| Mostrar más |