Learn More
PURUS™ Cuadernos para impresión crítica en salas limpias
Código de producto. 15763609 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño:
A4
A5
A6
Con renglones:
Rejilla
Sí
Cantidad:
10/Caja
20/caja
40/Paq.
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
Product Code. Color Tamaño Con renglones Cantidad unitSize
15763609 Blanco A5 Rejilla 20/caja paquete de 20
15793609 Blanco A6 Sí 40/Paq. paquete de 40
15783609 Blanco A6 Rejilla 40/Paq. paquete de 40
15773609 Blanco A5 Sí 20/caja paquete de 20
15733609 Blanco A4 Rejilla 10/Caja paquete de 10
15743609 Blanco A4 Sí 10/Caja paquete de 10
15713609 Azul A4 Sí 10/Caja paquete de 10
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15763609
Brand: PURUS™ PNBCPA52220 WG
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los cuadernos para impresión crítica son idóneos para escribir y registrar datos en entornos de salas limpias.
Para escribir en entornos de salas limpias
  • Envasadas y procesadas en sala limpia
  • Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
  • Tecnología patentada de unión sin rellenos orgánicos
  • Reciclable
  • Espaciado mediano entre renglones
  • Sin amidas ni silicona
Specifications
Material Polietileno
Con renglones Rejilla
Color Blanco
Material de recubrimiento Poli
Dimensiones (L x An) 210 x 148 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Aptas para su uso con el estándar ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
Para utilizar con (aplicación) Para escribir en entornos de salas limpias
Tipo de producto Cuaderno para salas limpias
Cantidad 20/caja
Tamaño A5
Peso (métrico) 80 gsm