missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLCC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16551622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16551622 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16551622

Marca: Invitrogen™ PA598800

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CLCC1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), IP, ELISA

Neurofibromin is a member of the GTPase-activating (GAP) class of proteins. These proteins enhance the GTPase activity of signaling G-Proteins like Ras. The NF1 gene is also classified as a tumor suppressor gene, and many studies have shown that mutations at the NF1 locus produce neurofibromas, rhabdomyosarcomas, leimyosarcomas, mental retardation and memory deficiency. Neurofibromin has also been associated with the intermediated filaments of the cytoskeleton. NF1 is expressed at its highest levels during periods of desmosome formation and mutations of NF1 produce variable cell sizes and morphologies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLCC1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica CLCC1
N.º de referencia del gen Q96S66
Alias de gen chloride channel CLIC like 1; chloride channel CLIC-like 1; chloride channel CLIC-like protein 1; CLCC1; KIAA0761; MCLC; Mid-1-related chloride channel 1; mid-1-related chloride channel protein 1
Símbolos de los genes CLCC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Chloride channel CLIC-like protein 1 protein (446-551AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.