Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Clay (Ruffneck)
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck / nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Clay (Ruffneck) |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Nobuck, Nobuck engrasado |
| Tamaño | 45 |
| Material del dedo del pie | Acero |