Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Clay (Ruffneck)
Código de producto. 15919081
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15919081 41 1 par
15999071 39 1 par
15909081 40 1 par
15929081 42 1 par
15939081 43 1 par
15949081 45 1 par
15959081 46 1 par
15969081 47 1 par
15979081 48 1 par
15989081 49 1 par
10 options
Código de producto. 15919081
Marca: Emma Safety Footwear 91654641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El talón reforzado junto con la suela absorbente de impactos mantiene los tobillos, las tibias y las articulaciones sin tensiones ni lesiones.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura en nobuck / nobuck engrasado
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • 3M™ Bandas reflectantes
  • Certificación ESD
  • El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Clay (Ruffneck)
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Nobuck, Nobuck engrasado
Tamaño 41
Material del dedo del pie Acero