missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Clavesin-1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17101864 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17101864 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17101864

Marca: Invitrogen™ PA5114000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: NFKADDPGIK RALIDGFPGV LENRDHYGRK ILLLFAANWD QSRNSFTDIL For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

Required for normal morphology of late endosomes and/or lysosomes in neurons. Binds phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PtdIns(3,5)P2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clavesin-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CLVS1
N.º de referencia del gen Q8IUQ0
Alias de gen Cellular retinaldehyde-binding protein-like; clathrin vesicle-associated Sec14 protein 1; clavesin 1; clavesin-1; CLVS1; CRALBPL; retinaldehyde binding protein 1-like 1; retinaldehyde-binding protein 1-like 1; RLBP1L1
Símbolos de los genes CLVS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human RLBP1L1 (aa 110-159).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 157807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.