missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30174332 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30174332 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP324137JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-18.2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CLDN18.2/8141R
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.