missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Clathrin Heavy Chain Monoclonal Antibody (X22)

Código de producto. 11518812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11518812 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11518812 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA1065

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-065 detects clathrin heavy chain in non-human primate, bovine, human, rat and mouse tissues as well as hamster (CHO) cells. MA1-065 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, immunocytochemistry, and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody recognizes a single ~180 kDa protein representing the clathrin heavy chain from bovine brain extract. Immunoprecipitation of triskelions with MA1-065 allows both the clathrin heavy chain and the associated light chain polypeptides to be examined. The MA1-065 immunogen is purified human brain clathrin heavy chain. Electron microscopy and proteolysis mapping demonstrate that MA1-065 binding occurs towards the central hub of the triskelion, N-terminal to the light chain binding regions.

Clathrin is the major protein of the polyhedral coat of coated pits and vesicles. Two different adapter protein complexes link the clathrin lattice either to the plasma membrane or to the trans-Golgi network.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clathrin Heavy Chain
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunomicroscopy, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon X22
Concentración 6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica CLTCL1
N.º de referencia del gen P11442, P49951, P53675, Q00610, Q68FD5
Alias de gen 3110065L21Rik; CHC; CHC17; CHC22; clathrin heavy chain; clathrin heavy chain 1; Clathrin heavy chain 2; clathrin heavy chain like 1; clathrin heavy chain on chromosome 17; Clathrin heavy chain on chromosome 22; clathrin, heavy chain (Hc); clathrin, heavy chain-like 1; clathrin, heavy polypeptide (Hc); Clathrin, heavy polypeptide D; clathrin, heavy polypeptide-like 1; clathrin, heavy polypeptide-like 2; CLH17; CLH-17; CLH22; CLH-22; Cltc; CLTCL; CLTCL1; CLTCL2; CLTD; Hc; KIAA0034; R74732
Símbolos de los genes CLTC, CLTCL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human brain clathrin heavy chain.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100756644, 1213, 281080, 54241, 67300, 8218
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey, Bovine, Hamster
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.