Learn More
Dueperthal™ Classic XL Safety Cabinet
Código de producto. p-8009172
Click to view available options
Incluye:
Bandeja antigoteo, base ranurada
Separación central, bandeja antigoteo, base ranurada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10727764
Marca: Dueperthal™ 29201260001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Armario antifuego tipo 90 con estantes fijos
  • Autovigilada, cierre automático de las puertas en caso de incendio
  • Consentimiento T¨V 'alta calidad'
  • Capacidad de almacenamiento/estante
  • Armario Classic
  • Armario Classic
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 14470-1, GS/CE
Fondo exterior (métrico) 120 cm
Fondo interior (métrico) 446 mm
Descripción Interior de acero laminado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 446 x 1099 x 1830 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage of Flammable Products and Spray Cans
Altura exterior (métrico) 2080 mm
Altura (métrico) interior 1830 mm
Incluye Bandeja antigoteo, base ranurada
Capacidad portante 290 L
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Peso (métrico) 469 kg
Anchura exterior (métrico) 1195 mm
Anchura (métrico) interior 1099 mm
Material Stainless Steel
Tipo de producto 90