Learn More
ABEBA™ Zuecos de seguridad OB de microfibra Classic
Descripción
- Comodidad y seguridad durante todo el día
- Conforme con ISO 20345: 2012, SB, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de PU antideslizante
- Microfibra negra lavable
- Correa ajustable para un mejor ajuste
- Puntera de acero (200 julios)
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 SB SRC ESD |
| Tipo de tapón | Hebillas |
| Color | Negro |
| Material para los pies | Microfibra |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Microfibra |
| N.º de hebillas | 2 |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | SRC antideslizante, amortiguación, absorción de energía |
| Mostrar más |