Learn More
Tenak™ Media gradilla clásica para congelador criogénico, altura de caja de 50 mm
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación
- Estas gradillas son para cajas de tamaño medio con divisores de celdas de 5 x 5
- Tamaño máx. de 83 x 83 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Cajas (12) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 12 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores criogénicos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 83 x 83 x 665 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm (caja) |