Learn More
Tenak™ Media gradilla clásica para congelador criogénico, altura de caja de 50 mm
Código de producto. 15270474 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (11)
Cajas (12)
Cajas (9)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15270474 Cajas (10) cada uno
11567234 Cajas (12) cada uno
15260474 Cajas (9) cada uno
15280474 Cajas (11) cada uno
4 options
Código de producto. 15270474
Marca: Tenak™ TE21412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La media gradilla clásica se suministra con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación.
  • Con una varilla de fijación para asegurar las cajas de crioconservación
  • Estas gradillas son para cajas de tamaño medio con divisores de celdas de 5 x 5
  • Tamaño máx. de 83 x 83 mm
Especificaciones
Admite Cajas (10)
Material Acero inoxidable
Posiciones 10
Para utilizar con (equipo) Congeladores criogénicos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 83 x 83 x 555 mm
Altura (métrico) 50 mm (caja)