Learn More
Abeba™ Zapatos clásicos 31000
Código de producto. 15465684
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15465684 36 1 par
15485684 37 1 par
15495684 38 1 par
15405694 39 1 par
15485694 40 1 par
15425704 41 1 par
15445704 42 1 par
15455704 43 1 par
15475704 44 1 par
15485704 45 1 par
15405714 46 1 par
11 options
Código de producto. 15465684
Marca: Abeba™ 31000/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Fabricado en piel/microfibra.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
  • Piel flor
  • Blanco
  • Puntera de acero
  • Suela de PU antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón no plegable, ajustable
  • Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
  • Zona del empeine ajustable
  • Cierre de hebilla
  • Microfibra con parche en el talón
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
Color Blanco
Material de revestimiento Microfibra
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 31000
Material del dedo del pie Acero
Resistente a Grasas animales, aceite y combustible