Learn More
Abeba™ Zapatos Classic 1500
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel flor
- Blanco
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- zona del empeine ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1500 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Resistente a | Grasas animales, aceite y combustible |