Learn More
Abeba™ Zapatos Classic 1011
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Microfibra de color negro.
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Revestimiento y parche en el talón de microfibra
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de hebilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1011 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Resistente a | Grasas animales, aceite y combustible |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction